Merck
CLS352340
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 40 μm, blue Nylon, sterile
別名:
culture tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104932
NACRES:
NB.13
物質
blue Nylon
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Corning 352340
ポアサイズ
40 μm pore size
アプリケーション
filtration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS3523404065269103523