Key Documents
CLS358339
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
size 40 μm, blue Nylon, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104932
NACRES:
NB.13
物質
blue Nylon
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 358339
サイズ
40 μm
アプリケーション
filtration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.