Key Documents
CLS3361
Corning® 96ウェル EIA/RIA プレート
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 20, sterile, lid
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, 96マイクロタイタープレート, EIA/RIA プレート, イムノアッセイプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 96 well standard
well: flat bottom, clear
包装
case of 100
bag of 20
メーカー/製品名
Corning 3361
サイズ
96 wells , 96 well plate
ウェル容積
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
ウェル有効容積
75-200 μL
clear plate
適合性
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • EIA/RIAプレートはロットごとに検査され、各ロットの認定結果は要求があれば提供します。
  • イオン基や疎水部を有する中分子量(10 kD超)および高分子量の生体分子が高結合性表面に結合
  • 約500 ngのマウスIgG/cm2結合能
  • 免疫アッセイに最適
  • 推奨作業容量は75~200 μL
  • 標準的なマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
Corning 96ウェルプレート、EIA/RIA Easy-Wash
96ウェルEIA/RIAプレートは、in vitroの診断免疫アッセイ用に設計されています。どのEIA/RIAプレートも特別な医療グレードのポリスチレンで製造され、均一な結合、高い光学的明瞭度、および低バックグラウンド吸収を実現しています。さらに、Easy-Wash 生成物はCertified Surface Chemistry Programmeの一部であり、タンパク質結合性能がQAリリース規格を満たしていることを保証します。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.