Merck
M7687
Greiner 96ウェルストリッププレート
medium binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 762070
最大容量
388 μL
サイズ
96 wells
有効容積
350 μL
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MICROLON®200、96W 12xF8ストリップマイクロプレート、使用容量:20~350 μL、全ウェル容量:388 μL。
その他情報
白色フレーム内の96ウェル平面固体底(F)マイクロプレート、フレームにF8ストリップを搭載、中結合度、フタなし、ウェルに英数字コーディング、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm。
適合性
免疫アッセイに有用です。MICROLON 200は、200 ng/cm2までの非極性タンパク質およびペプチドを結合する疎水性媒体結合表面です。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)