Merck
S7063
Greiner Multiwell Strips
size 8 wells , strip, high binding surface, non-sterile
別名:
Greinerマルチウェルストリップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
polystyrene
最大容量:
388 μL
サイズ:
8 wells , strip
有効容積:
350 μL
無菌性:
non-sterile
結合型:
high binding surface
特徴:
lid: no
物質
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Greiner 762061
最大容量
388 μL
サイズ
8 wells , strip
有効容積
350 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Both medium-binding and high binding are offered. High binding plates and strips are recommended for ELISAs. High binding denotes a binding capacity of 600 ng/cm2 and scatter of less than 10%. Optimal protein binding is variable and comparative tests between high and medium binding are suggested.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)