物質
pyramid bottom
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Corning P-5ML-48-C-100
ウェル容積
(5 mL)
詳細
- Axygen deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage.
- Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80 C.
<UL><LI>5.0 mL deep
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)