物質
polypropylene
white
white wells
詳細
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
特徴
skirt: no
no skirt
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
BRAND 781416
テクニック
PCR: suitable
サイズ
48 well
有効容積
200 μm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These plates reduce material costs and allow work on a compact PCR plate even with small sample throughputs. The ultra thin-walled PCR plate design facilitates constant, rapid and precise heat transfer. The smooth vessel interior minimizes the binding of enzymes and nucleic acid to the walls. The raised lips of the wells protect against cross-contamination, allowing a reliable seal with the sealing mat tailored to the plates.
特徴および利点
- Fits all common thermal cycler
- Raised well edges protect against cross-contamination
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)