Key Documents
Z379271
Sigma-Aldrich
Deepwell 96 well plate
non-sterile
別名:
deepwell multiplate, storage plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polypropylene
round bottom clear wells (translucent)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37860-0000
最大容量
2 mL
サイズ
96 wells
有効容積
2 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高さのある形状の96ウェルプレートはポリプロピレン製で、マルチチャネル分注装置や自動分注装置の適応性を高めています。非結合のタンパク質アッセイ、酵素または受容体アッセイや、セルハーベスターで使用します。ウェルの容量は2 mLあり、普通のマルチウェルプレートでは不可能な段階希釈を行うことができます。
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP