Merck
CLS3284
Corning® CellSTACK®アクセサリー
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
別名:
Cellstack accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
cap (vent)
無菌性
sterile
包装
case of 4
メーカー/製品名
Corning 3284
L
7 cm
フィルタサイズ
37 mm , hydrophobic glass fiber
チューブ類内径
9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注入、通気、スタッキング、操作が行えます。
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)