安全性情報
ERMBC706
Wheat flour (pesticides)
certified reference material, ERM®
別名:
Wheat flour
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please click on the below product number:
ERMBC706
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
ERMBC706-45G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
ERMBC706-45G