Merck
CLS3085
Corning® マルチウェルプレート、プレートカバーおよびシーリングマット
DMSO-resistant cyclic-olefin copolymer universal lid, universal fit, non-sterile, 50/cs
別名:
マイクロプレートカバー, マイクロプレートカバー(ユニバーサル規格), マルチウェルプレートカバー, マルチウェルプレートカバー(ユニバーサル規格)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
amber wells
cyclic olefin copolymer (COC)
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
pack of 25
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3085
サイズ
96 or 384 wells
amber
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 光に反応しやすいアッセイ用に着色されたアンバー
  • これらの標準的な高さのフタは、100%DMSO耐性のあるシクロオレフィン製です。
  • フタは、Corning 2 μL 1536ウェルマイクロプレートには適合しません。
  • 非無菌
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)