Merck
AXYPCR384RGDC
PCR Rigiプレートマイクロクレート
Full Skirt, size 384 wells, clear, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x20plates/cs
別名:
PCR Rigi plate microplate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
skirt
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-384-RGD-C
Corning
包装
pkg of 5x20plates/cs
最大容量
49.5 μL
サイズ
384 wells
有効容積
49.5 μL
clear
適合性
suitable for PCR
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
RigiPlate is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)