Merck
AXYPCR96FSB
PCR マイクロプレート、フルスカート
size 96 wells, conical bottom blue polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
別名:
PCR microplate, full skirt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
conical bottom blue polypropylene wells
最大容量:
200 μL
サイズ:
96 wells
有効容積:
200 μL
物質
conical bottom blue polypropylene wells
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-96-FS-B
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大容量
200 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)