Merck
BHK 21 CL13(IZS)
93120815, hamster kidney, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
BHK 21 CL13(IZS), 93120815
由来生物
hamster kidney
成長モード
Adherent
核型
2n = 44
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Syrian kidney
細胞株の説明
Susceptible to a range of viruses including adenovirus 25, vaccinia, herpes simplex, reovirus 3, vesicular stomatitis, rubella, pseudorabies.
アプリケーション
Virus studies
培地
GMEM + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)