Merck
CHOK1
SAFC
CHOZN® CHO K1宿主細胞株
Suspension-adapted in CD media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
詳細
CHOK1 cell line derived from ECACC CHO K1
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
ECACC CHO K1に由来するCHO-K1細胞は、懸濁液および無血清の化学的に明らかにされた培地に適応しています。細胞は、化学的に明らかにされた、動物成分を含まないEX-CELL® CD CHO融合培地に保存されたcGMPです。
成体のチャイニーズハムスターの卵巣に由来する親CHO細胞株のサブクローン。プロリン合成のための遺伝子がないため、細胞はプロリンを必要とし、生合成鎖の遮断は、グルタミン酸をグルタミンγセリアルデヒドに変換するステップにあります。これらの細胞はコレラ毒素に反応して形態学的変化を起こします。
細胞株の由来
チャイニーズハムスター卵巣。 親のCHO-K1細胞株は、1957年にPuckにより誕生しました。
物理的形状
CHOZN CHO K1細胞は、107細胞/mLで1 mLを含むバイアルで顧客に提供されます。 細胞は、4 mM Lグルタミンと7% DMSOを含むEX-CELL CD Fusion培地に保存されます。
法的情報
CHOZN CHO K1細胞株は研究用としてのみ販売されています。 この細胞株を商業プロセス(実生産工程)で使用するには、商用ライセンスを取得する必要があります。
CHOZN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CHOK1-VAR:
CHOK1-BULK:
CHOK1-1VL-PW:
CHOK1-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T M Trask et al.
The Journal of biological chemistry, 275(32), 24400-24406 (2000-05-29)
Alignment of tropoelastin molecules during the process of elastogenesis is thought to require fibrillin-containing microfibrils. In this study, we have demonstrated that amino-terminal domains of two microfibrillar proteins, fibrillin-1 and fibrillin-2, interact with tropoelastin in solid phase binding assays. The
C Peters et al.
Scientific reports, 6, 31879-31879 (2016-09-02)
Dravet syndrome is the prototype of SCN1A-mutation associated epilepsies. It is characterised by prolonged seizures, typically provoked by fever. We describe the evaluation of an SCN1A mutation in a child with early-onset temperature-sensitive seizures. The patient carries a heterozygous missense
Clara Stead et al.
Journal of biomolecular screening, 21(10), 1042-1053 (2016-07-15)
Glycine receptor 3 (GlyRα3) is a ligand-gated ion channel of the cys-loop family that plays a key role in mediating inhibitory neurotransmission and regulation of pain signaling in the dorsal horn. Potentiation of GlyRα3 function is therefore of interest as
Junji Yamashita et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 191(2), 949-960 (2013-06-19)
Crohn's disease (CD) is a chronic inflammatory disorder of the gastrointestinal tract, where excessive Th1 cell responses are observed. We performed experiments to identify immunologically bioactive proteins in human plasma and found that paraoxonase (PON)-1, which has esterase activity and
Nouran Abualsaud et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 627090-627090 (2021-03-09)
Neuropeptide Y (NPY) has been implicated in the regulation of cellular motility under various physiological and pathological conditions, including cancer dissemination. Yet, the exact signaling pathways leading to these effects remain unknown. In a pediatric malignancy, neuroblastoma (NB), high NPY