製品名
L6.C11, 92102119
由来生物
rat muscle
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat skeletal muscle myoblast
細胞株の説明
A subclone of L6, a rat thigh muscle cell line. On reaching confluence the cells will fuse to form myotubes and twitching movement will be seen. Once cultures have fused they cannot be recloned.
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split semi-confluent cultures to a seeding density of 1.5-2x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells fuse on reaching confluence, producing myotubes. To prevent fusion maintain the cultures sub-confluent and reclone every 6-8 weeks.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)