安全性情報
9060-HK
Sigma-Aldrich
Mouse/Human Adiponectin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
結合体
125Iodine
品質水準
label
125Iodine labeled
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... ADIPOQ(11450)
詳細
Radioactivity: <3 μCi
アプリケーション
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
保管および安定性
2–8 °C
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
7 - Radioactive Substances
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
9060-HK:
試験成績書(COA)