安全性情報
AB10911
Sigma-Aldrich
抗オステオカルシン抗体
serum, from rabbit
別名:
Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BGLAP(632)
mouse ... Bglap(12096)
rat ... Bglap(25295)
詳細
オステオカルシンは、オステオカルシン/マトリックスGlaタンパク質ファミリーに属します。総骨タンパク質の1~2%を占めています。骨芽細胞により作られ、非コラーゲン骨マトリックスの主成分となっています。カルシウムに高い親和性を示し、アパタイトに強力に結合します。de novo合成されたオステオカルシンの60~90%が骨マトリックスに組み込まれ、マトリックスの石灰化時にヒドロキシアパタイトに結合します。残りのオステオカルシンは循環血中に放出され、これを骨形成の高感度マーカーとして測定することができます。血清中のオステオカルシンは、ほぼすべてが骨形成に由来し、吸収過程からの寄与はほとんどまたは全くありません。骨吸収に主に作用する薬剤(ビスホスホネート製剤など)は、特定の骨吸収マーカーを急激に低下させますが、オステオカルシン濃度は、長期治療後にのみ、骨形成マーカーの予測される動態に従って変化します。血清オステオカルシンは、骨粗鬆症、副甲状腺機能亢進症、パジェット病などの骨代謝回転亢進を特徴とする疾患では高値を示し、副甲状腺機能低下症、成長ホルモン欠損症などの骨代謝回転低下を伴う疾患では低値を示します。
特異性
この抗体はオステオカルシンタンパク質と反応します。
免疫原
エピトープ:aa 59-74
オステオカルシンタンパク質のaa 59-74に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
この抗オステオカルシン抗体を用いたオステオカルシンの検出は、WB、IHでの使用が検証されています。
品質
ヒト心臓ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500 - 1:5,000で使用、10 μgのヒト心臓ライセート中のオステオカルシンを検出できます。
ターゲットの説明
11 kDa、算出。
*約22 kDaのバンドが認められます。認められたバンドと予測されるバンドの違いは、翻訳後修飾に起因する可能性があります。
関連事項
代替品:MABD182
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB10911:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kentaro Akiyama et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 887, 111-121 (2012-05-09)
Recently, a variety of mesenchymal stem cells (MSCs), including dental pulp stem cells, stem cells from human exfoliated deciduous teeth, stem cells from apical papilla, periodontal ligament stem cells, and mesenchymal stem cells derived from human gingival, were isolated from
Sun Young Lee et al.
Experimental & molecular medicine, 53(4), 591-604 (2021-04-04)
Aging is associated with cellular senescence followed by bone loss leading to bone fragility in humans. However, the regulators associated with cellular senescence in aged bones need to be identified. Hypoxia-inducible factor (HIF)-2α regulates bone remodeling via the differentiation of
In vitro and in vivo characteristics of stem cells derived from the periodontal ligament of human deciduous and permanent teeth.
Je Seon Song,Seong-Oh Kim,Seung-Hye Kim,Hyung-Jun Choi,Heung-Kyu Son,Han-Sung Jung et al.
Tissue Engineering: Part A null
Daniel Deluiz et al.
Scientific reports, 9(1), 11806-11806 (2019-08-16)
Atrophic maxillary ridges present a challenge in the field of oral implantology. Autologous bone is still considered the gold standard grafting material, but the increased morbidity and surgical complications represent a major drawback for its use. The aim of this
Polycystin-1 mediates mechanical strain-induced osteoblastic mechanoresponses via potentiation of intracellular calcium and Akt/?-catenin pathway.
Wang, H; Sun, W; Ma, J; Pan, Y; Wang, L; Zhang, W
Testing null