抗体製品の状態
tissue culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CAV1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 22 kDa
交差性
rat, human, mouse
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1000-1:2000 using human HUVEC or mouse 3T3 cells.
western blot: suitable
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAV1(857)
mouse ... Cav1(12389)
rat ... Cav1(25404)
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200216-BULK:
SAB4200216-VAR:
SAB4200216-25UL:
SAB4200216-200UL:
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200216-200UL | 4061838035394 |
SAB4200216-25UL |