抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 22 kDa
交差性
human, rat, mouse
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of the human umbilical vein endothelial HUVEC cell line and the rat fibroblast Rat-1 cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAV1(857)
mouse ... Cav1(12389)
rat ... Cav1(25404)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- indirect immunofluorescence
- in confocal microscopy
- western blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
C3237-VAR:
C3237-BULK:
C3237-200UL:
IXO11350:
C3237-50UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)