製品名
IgH-2, 90030804
由来生物
lizard cardiovascular
包装
tube of 5 μg 90030804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90030804-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 34
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Iguana heart
細胞株の説明
From the heart of a normal immature male Iguana. Cells can support the replication of herpes simplex, PRV, vaccinia and Iguana viruses at 36°C. The only reported reptilian line to be established and serially propagated at an incubation temperature as high as 36°C.
アプリケーション
Virus replication studies: HSV, PRV, vaccinia and Iguana viruses
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 36°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)