安全性情報
AB1541
Sigma-Aldrich
Anti-Tryptophan Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
別名:
Tryptophan 5-monooxygenase 1, indoleacetic acid-5-hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase, tryptophan 5-monooxygenase, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗トリプトファンヒドロキシラーゼ抗体, Chemicon®, from sheep
由来生物
sheep
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TPH1(7166)
詳細
トリプトファンヒドロキシラーゼ(TPH)は、神経伝達物質であるセロトニンの合成に関与する酵素です。 5位に-OH基を付加(水酸化)してアミノ酸である5-ヒドロキシトリプトファン(5-HTP)を生成しますが、これはホルモンであるセロトニンの合成における初期段階で律速段階です。また、メラトニン合成の最初の酵素でもあります。
特異性
イムノブロッティングおよび免疫組織染色によりヒトおよびラットの脳組織と反応します。トリプトファンヒドロキシラーゼは相同性が比較的高いことから、本抗体は他の哺乳類種と交差反応すると考えられます。
トリプトファンヒドロキシラーゼを認識します。イムノブロッティングおよび免疫組織染色によりヒトおよびラットの脳組織と反応します。トリプトファンヒドロキシラーゼは相同性が比較的高いことから、本抗体は他の哺乳類種と交差反応すると考えられます。最近の研究から、AB1541はウェスタンブロッティングでチロシンヒドロキシラーゼと弱い交差反応を起こすことが示唆されています。未変性状態での交差反応性は検討されていません。
免疫原
リコンビナント・ウサギトリプトファンヒドロキシラーゼを大腸菌から封入体として単離し、分取SDS-PAGEにより精製しました。
アプリケーション
この抗トリプトファンヒドロキシラーゼ抗体を用いたトリプトファンヒドロキシラーゼの検出は、IHおよびWBでの使用が検証されています。
免疫組織染色(ペルオキシダーゼ):
過去のロットのホルムアルデヒド固定組織に対して実施しました。 細胞体には有用ですが、線維染色には有用ではありません。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
品質
PC12ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより定常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用し、10 μgのPC12ライセートでトリプトファンヒドロキシラーゼを検出できます。
ターゲットの説明
55 kDa
関連事項
先発品:AB1556
物理的形状
150 mM NaCl、10 mM HEPES、100 μg/mL BSA、および50%グリセロールを含む精製ヒツジポリクローナル抗体溶液(pH 7.5)
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から6か月間、-20~-80ºCで安定です。
取扱いに関する推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注記:-20°C未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
PC12ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB1541:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S J Bang et al.
Neuroscience, 179, 1-8 (2011-02-01)
Adolescence is a critical vulnerable period during which exposure to nicotine greatly enhances the possibility to develop drug addiction. Growing evidence suggests that serotonergic (5-HT) neurotransmission may contribute to the initiation and maintenance of addictive behavior. As the dorsal raphe
Extrasynaptic glycine receptors of rodent dorsal raphe serotonergic neurons: a sensitive target for ethanol.
Maguire, EP; Mitchell, EA; Greig, SJ; Corteen, N; Balfour, DJ; Swinny, JD; Lambert, JJ; Belelli, D
Neuropsychopharmacology null
Neural connections of the anterior hypothalamus and agonistic behavior in golden hamsters.
Y Delville, G J De Vries, C F Ferris
Brain, behavior and evolution null
Reduction of serotonergic neurons in the dorsal raphe due to chronic prenatal administration of a tryptophan-free diet.
Guadalupe M Flores-Cruz,Alfonso Escobar
International Journal of Developmental Neuroscience null
The activation of raphe serotonergic neurons in normal and hypoarousal-driven aggression: a double labeling study in rats.
Jozsef Haller, Mate Toth, Jozsef Halasz
Behavioural Brain Research null