安全性情報
SAB2501727
Sigma-Aldrich
Anti-TPH2 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ADHD7, FLJ37295, MGC138871, tryptophan hydroxylase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
pig, mouse, human, rat, canine, bovine
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TPH2(121278)
免疫原
Peptide with sequence RGFSLDSAVPEEHQ-C, from the N-terminal region of the protein sequence according toNP_775489.2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501727-100UG:
試験成績書(COA)