由来生物
human skin
包装
tube of 5 μg 90011887-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011887-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human skin fibroblast
細胞株の説明
A HPRT- derivative of the SV40 transformed human fibroblast line GM0637. The cells were selected in 5μg/ml thioguanine and are useful for transfection experiments.
アプリケーション
Transfection studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 13
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 11,12
D13S317: 13
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)