Merck
Z515620
Sigma-Aldrich
Aldrich®ナスフラスコ
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, non-coated, heavy wall
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS29/32
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 00434
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この洋ナシ型エバポレーター用フラスコは回転エバポレータの沸騰型フラスコとして使用できます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z515620-1EA4061837631283