詳細
成型したLDPEトレイは、最高で温度77°C(171°F)に耐えられます。PE製の蛇口口径は12.7 mmです。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z503835-1EA | 4061832265575 |