Merck
DON
87091501, hamster lung, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
DON, 87091501
由来生物
hamster lung
包装
tube of 5 μg 87091501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87091501-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 22, diploid
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Chinese lung
細胞株の説明
Derived from a normal 8 month old male chinese hamster lung. This cell line is susceptible to vesicular stomatitis (Indiana strain) virus.
アプリケーション
Virus, chromosome and autoradiography studies
培地
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)