製品名
BHK21C13-3P, 84100501
由来生物
hamster kidney
包装
tube of 5 μg 84100501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84100501-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 44, pseudodiploid
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Syrian kidney
細胞株の説明
BHK21C13-3P is a subclone of the parent line BHK-21 (Clone-13) (Sigma Catalogue number. 85011433). The cells grow as monolayers and have the same virus susceptibility as the parent line.
アプリケーション
Virus replication studies
培地
GMEM + 2mM Glutamine + 5% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)