由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 00020913-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00020913-1VL
ImmunoDon
Mouse spleen
骨髄腫
Sp2-0/Ag
反応性
Anti-Acetylated α-Tubulin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG12b
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse x Mouse hybridoma
細胞株の説明
C3B9 was developed by immunizing mice with extracted T. brucei brucei cytoskeleton and fusing the mouse spleen cells with the myeloma Sp2-0/Ag.
免疫原
T. brucei brucei cytoskeleton (detergent extracted)
アプリケーション
Detection of acetylated α tubulin.
培地
継代と培養方法
Maintain cultures between 1-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)