由来生物
sheep
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 15 kDa
化学種の反応性
rabbit, rat, human, canine
濃度
~0.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL using human heart tissue
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF-7 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of MCF−7, Jurkat, Rat−1, MDCK cells and extract of rat kidney or rat heart
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYCS(54205)
rat ... Cycs(25309)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunocytochemistry
- immunostaining
- immunoblotting
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C9616-VAR:
C9616-BULK:
C9616-200UL:
試験成績書(COA)