アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOc2ccc3NC(=O)C=Cc3c2
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
InChI Key
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743) , Pde4a(25638)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7971-VAR:
C7971-5MG:
C7971-BULK:
C7971-5MG-PW:
試験成績書(COA)