物質
Tefzel® plug
Viton® O-ring
polypropylene screw closure
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS3131-0024
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)