Merck
C6062
Nalgene® sealing cap assembly
別名:
bottle seal, tube sealing device
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
Tefzel® plug
Viton® O-ring
polypropylene screw closure
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS3131-0020
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)