Merck
Z407186
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Seal セプタムインレット移送アダプター
polypropylene, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
包装
pkg of 1 ea
関連するカテゴリー
詳細
This inexpensive septum-inlet adapter screws over the Sure/Seal crown to permit repeated dispensing of product via syringe while protecting the contents of the bottle from air and moisture. The adapter allows either an 8 mm septum cap or standard rubber septa to be used.
The 8 mm septum cap (included) with flat PTFE-faced septum screws onto the side-arm for dispensing or short term storage. Standard rubber septa (Z565695 or Z565679) fit on side-arms for dispensing. For use with Aldrich products packed in Sure/Seal bottles.
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)