Merck
Z674265
DURAN® GL 80キャップおよびアクセサリー
GL 80 blue PP quick release cap
別名:
1112716
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
メーカー/製品名
DURAN® 1112716
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Permits opening and closing of the DURAN® GLS 80® bottle with only a three-quarter turn. A matching PP pouring ring is also available, permitting clean, drip-free use.
特徴および利点
  • Triple thread permits user friendly opening and closing with only a three-quarter turn
  • Cap offer a linerless, integral lip seal
  • Pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z674265-10EA4061832793191
Z674265-1EA