Merck
C4780
Sigma-Aldrich
コエンザイム A ナトリウム塩 水和物
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
CoA Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36N7O16P3S · xNa+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
767.53 (anhydrous free acid basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
yeast
品質水準
詳細
cofactor for acyl transfer
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥85% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI Key
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コエンザイムAナトリウム塩水和物は、次の用途で使用されています:
  • 分枝鎖アミノトランスフェラーゼ酵素アッセイとタンパク質測定
  • Bmp2によるピロリル-S-Bmp1(アシルキャリアータンパク質(ACP)-チオエステラーゼ(TE)ジ-ドメインタンパク質)のハロゲン化のアッセイ
  • 細胞や生物がコエンザイムA(CoA)を獲得できる代替経路を調べるための in vitro および in vivo 実験における細胞外CoAとして
生物化学的/生理学的作用
コエンザイムA(CoA)は、広く存在してる補助因子で、多数の代謝経路において、特にアシル-CoAとして、重要な役割を果たしています。トリカルボン酸経路や、脂肪酸の合成や酸化に欠かせません。CoAは、特に脂肪酸や脂質の代謝反応において、アシル基転移を促進します。また、神経変性、オートファジー、タンパク質アセチル化、シグナル伝達と関連しています。
品質
ホスホトランスアセチラ-ゼを用いて酵素的に分析されています。約95% CoA-SH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4780-BULK:
C4780-10MG:
C4780-100MG:
C4780-VAR:
C4780-25MG:
C4780-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Balaji Srinivasan et al.
Nature chemical biology, 11(10), 784-792 (2015-09-01)
The metabolic cofactor coenzyme A (CoA) gained renewed attention because of its roles in neurodegeneration, protein acetylation, autophagy and signal transduction. The long-standing dogma is that eukaryotic cells obtain CoA exclusively via the uptake of extracellular precursors, especially vitamin B5
Le Tran Phuc Khoa et al.
Cell stem cell, 27(3), 441-458 (2020-07-02)
Self-renewing embryonic stem cells (ESCs) respond to environmental cues by exiting pluripotency or entering a quiescent state. The molecular basis underlying this fate choice remains unclear. Here, we show that histone acetyltransferase MOF plays a critical role in this process