Merck
C4482
Sigma-Aldrich
セルリティック Y 細胞溶解試薬
For yeast cells
別名:
Yeast cell lysis reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116134
NACRES:
NA.56
品質水準
形状
solution
詳細
CelLytic Yは、広い用途で使用できる、リン酸不含でタンパク質を変性させない細胞溶解試薬です。細胞を効率的に溶解しタンパク質を可溶化します。目的のタンパク質は免疫学的活性や生物学的活性を維持します。プロトコ-ルは短く、室温で操作できます。特別な条件やガラスビ-ズなどは不要です。酵母細胞 1gあたり2.5~5 mLを使用します。
アプリケーション
CelLytic(セルリティック) Y Cell Lysis Reagent(Y細胞溶解試薬) は、DNA修復、Radタンパク質、熱ショックタンパク質(ssa1)およびヒトインターロイキン4(hIL4)を発現する酵母細胞の溶解で使用されています。
特徴および利点
  • 迅速:20分で細胞溶解ができます。
  • 効率:ガラスビ-ズ法の3倍の効率です。
  • 柔軟:還元剤(DTT)の添加で溶解性が向上します。
  • 穏やかな作用:タンパク質を変性させず、生物学的活性を維持します。
法的情報
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C4482-1.5ML:
C4482-500ML:
C4482-VAR:
C4482-50ML:
C4482-10X1.5ML:
C4482-50ML-PW:
C4482-BULK:
C4482-500ML-PW:
C4482-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DNA damage induced nucleotide excision repair in Saccharomyces cerevisiae
Singh RK and Krishna M
Molecular and Cellular Biochemistry, 290(1-2), 103-112 (2006)
Expression of recombinant human IL-4 in Pichia pastoris and relationship between its glycosylation and biological activity
Li R, et al.
Protein Expression and Purification, 96, 1-7 (2014)
The beta6beta7 region of the Hsp70 substrate-binding domain mediates heat-shock response and prion propagation
Xu L, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 75(8), 1445-1459 (2018)
資料
Our yeast cell lysis reagents are versatile, phosphate-free, and non-denaturing. CelLytic Y Cell Lysis reagent provides an effective method for yeast cell lysis and protein solubilization. The CelLytic Y Yeast Enzymatic Lysis Kit provides a convenient method for a highly efficient spheroplast formation and protein extraction from Saccharomyces cerevisiae, Pichia Pastoris and Schizosaccharomyces pombe yeast strains.
関連コンテンツ
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.
界面活性剤可溶化、凍結融解溶解、浸透圧ショック、超音波処理、酵素細胞溶解、および、機械的破砕技術(ダウンス、ポリトロン、乳鉢と乳棒によるホモジナイズなど)を含む細胞溶解とタンパク質抽出法の概要。