human
利用可能性
not available in Japan
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 8-11 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CNR1(1268)
mouse ... Cnr1(12801)
rat ... Cnr1(25248)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2866-50UL:
C2866-VAR:
C2866-50UL-PW:
C2866-BULK:
試験成績書(COA)