製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1
InChI Key
VAIZTNZGPYBOGF-CYBMUJFWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In different varieties of lettuce (Lactuca sativum) by capillary gas chromatography with nitrogen–phosphorus detection (NPD).
- In tea samples by modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) sample preparation procedure combined with ultra-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS).
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
50 °C - closed cup - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
31712-VAR:
31712-BULK:
31712-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック