保管温度
−20°C
SMILES記法
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI Key
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
特徴および利点
- より使いやすい
- 低いpHレベルで使用できる
- 副反応が少ない
- 臭化シアンは、本質的に有害です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
C2776-50MG:4548173276816
C2776-VAR:
C2776-100MG-PW:
C2776-250MG:4548173276809
C2776-500MG-PW:
C2776-500MG:4548173191119
C2776-BULK:
C2776-100MG:4548173191102