powder
薬剤管理
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
SMILES記法
Cl[H].CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
InChI Key
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B9275-10MG:4548173189802
B9275-BULK:
B9275-VAR:
B9275-50MG:4548173189819