Merck
X1251
Sigma-Aldrich
キシラジン 塩酸塩
≥99.0% (HPLC), powder, sedative
別名:
2-(2,6-ジメチルフェニルアミノ)-5,6-ジヒドロ-4H-チアジン 塩酸塩, 5,6-ジヒドロ-2-(2,6-キシリジノ)-4H-1,3-チアジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
256.79
Beilstein:
6448471
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
キシラジン 塩酸塩, ≥99.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI Key
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
キシラジン塩酸塩は、マウス/ラットの麻酔に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
α2アドレナリンレセプタ-アゴニストであり、鎮静剤および筋弛緩薬です。
キシラジンは、安全で効果があり、安価な薬物であるため、ヤギの鎮静剤として使用されます。 筋弛緩作用と鎮痛作用を示す中枢作用薬です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X1251-1G-PW:
X1251-VAR:
X1251-BULK:
X1251-5G-PW:
X1251-25G:
X1251-1G:4548174009543
X1251-5G:4548174009550
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[alpha]-actin Down Regulation and Perforin Loss in Uterine Natural Killer Cells From LPS-Treated Pregnant Mice
Zavan B, et al.
Physiological Research, 64(3), 427-427 (2015)
Pain
Handbook of Veterinary Neurology (2011)
Pengfei Wu et al.
PloS one, 13(11), e0206131-e0206131 (2018-11-08)
Chicken is widely favored by consumers because of some unique features. The leg muscles occupy an important position in the market. However, the specific mechanism for regulating muscle growth speed is not clear. In this experiment, we used Jinghai yellow
Anesthesia and analgesia
The laboratory rabbit, guinea pig, hamster, and other rodents., 33-56 (2012)
Effect of xylazine hydrochloride (Rompun(\textregistered)) on Sokoto red goats
Mohammed, A and Yelwa, HA
Small Ruminant Research, 12(1), 107-113 (1993)