製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
有効pH範囲
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: <0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI Key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8660-25G:
B8660-1KG:
B8660-250G:
B8660-100G:
B8660-VAR:
B8660-BULK-PC:
B8660-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック