Merck
391336-M
Millipore
BICINE
ULTROL® Grade, >99% (titration), zwitterionic amino acid buffer useful pH range 7.5-9.0
別名:
Bicine, ULTROL® Grade, N,N- bis-(2-Hydroxyethyl)glycine, N,N-bis-(2-Hydroxyethyl)glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.28
詳細
Merck USA index - 14, 1201
品質水準
アッセイ
>99% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
pKa (20 °C)
8.4
溶解性
water: 5 mg/mL
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): <0.0005%
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[Na+].N(CCO)(CCO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
A zwitterionic amino acid buffer active in the pH 7.6-9.0 range. Has a pKa of 8.26 at 25°C.
A zwitterionic amino acid buffer useful in the pH range of 7.5-9.0 (Absorbance: <0.05 at 260 nm, 100 mM, H2O). Has a pKa of 8.26 at 25°C.
Absorbance (5%, H2O, 250 nm): <0.05.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
391336-100GM:
391336-GM-M:
391336-100GM-M:
391336-GM:
391336-1KG-M:
391336-1KG:
試験成績書(COA)