安全性情報
B8291
Sigma-Aldrich
BSK-H培地, コンプリート
With 6% rabbit serum, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Barbour-Stoenner-Kelly medium, Borrelia burgdorferi medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
製品名
BSK-H培地, コンプリート, sterile-filtered, with 6% rabbit serum, suitable for Borrelia burgdorferi
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
適合性
suitable for Borrelia burgdorferi
アプリケーション
food and beverages
構成
NaHCO3: 2.068 g/L
phenol red: 0.01997 g/L
glucose: 5.64 g/L (Dextro)
HEPES: 5.64 g/L
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
ライムボレリア症の病理研究のため、BSK-H完全培地がB. burgdorferiの培養に使用されました。ライム病スピロヘータであるBorrelia burgdorferiの成長と増殖に用いる血清補充培地に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
BSK-H培地は、ライム病スピロヘータであるボレリア・ブルグドルフェリの成長支援に設計された標準複合培地です。ライム病スピロヘータの分離と培養の手順を標準化するため、Pollack、RJらはこれらの目的で一般的に使用される培地(BSK-II)の組成を変更し、その流通システムを開発しました。この培地にはゼラチンやアガロースは含まれておらず、様々な成分がBSK-IIとは異なる割合で使用されています。主要なタンパク質成分はそれぞれ、完全な製品のサンプルの代替品によってスクリーニングされました。最終培地に対し、以下を含む関連スピロヘータの成長能力について評価を行いました。ボレリア・ブルグドルフェリN40、ギルフォード、およびJD-1株、Borrelia hermsii(HS-1)株ならびにBorrelia coriaceae(CO53)株。事前にスクリーニングされたウサギ血清を添加した標準培地は、研究施設間の研究結果の比較を容易にし、最終的には病原体の実証に基づいたライム病の臨床的な確定診断を可能にします。この標準培地はBSK-Hと命名されています。
Barbour-Stonner-Kelly(BSK)培地は、ライムボレリア症の原因となるボレリア株の培養に用いられる改変培地です。BSK培地は、B. burgdorferi s.l株を選択的に培養する安価な代替品であり、B. afzelii株は培養されません。
調製ノート
BSK-H培地は、滅菌ろ過液として供給されます。解凍後、使用前にびんを上下逆にしてよく混合します。解凍した培地を数日以内に使用しない場合には、凍結解凍サイクルの繰り返しを避けるために、ワーキングアリコートにして凍結させることをお勧めします。必要に応じて他のサプリメントを無菌的に添加できます。サプリメントの性質が培地の保存条件および有効期間に影響することがあります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
B8291-BULK:
B8291-PH:
B8291PROC:
B8291-500ML:
B8291-VAR:
B8291-1L:
B8291-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nyles W Charon et al.
Journal of bacteriology, 191(2), 600-607 (2008-11-18)
Electron cryotomography was used to analyze the structure of the Lyme disease spirochete, Borrelia burgdorferi. This methodology offers a new means for studying the native architecture of bacteria by eliminating the chemical fixing, dehydration, and staining steps of conventional electron
Deborah A Grosenbaugh et al.
BMC veterinary research, 14(1), 312-312 (2018-10-18)
Prevention of Lyme disease in dogs in North America depends on effective vaccination against infection by the tick vector-born spirochete Borrelia burgdorferi. Most vaccines effectively prevent spirochete transmission to dogs during tick feeding based on immunization with the outer-surface lipoprotein
Ghiabe H Guibinga et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 16(9), 2114-2122 (2020-08-14)
Lyme disease is the most common vector-borne disease in North America. The etiological agent is the spirochete Borreliella burgdorferi, transmitted to mammalian hosts by the Ixodes tick. In recent years there has been an increase in the number of cases
Melisha R Kenedy et al.
Infection and immunity, 77(7), 2773-2782 (2009-05-20)
Borrelia burgdorferi has developed efficient mechanisms for evading the innate immune response during mammalian infection and has been shown to be resistant to the complement-mediated bactericidal activity of human serum. It is well recognized that B. burgdorferi expresses multiple lipoproteins
Nataliia Rudenko et al.
Journal of clinical microbiology, 46(10), 3540-3543 (2008-07-25)
Molecular analysis of a clinical sample confirmed the presence of Borrelia bissettii DNA in cardiac valve tissue from a patient with endocarditis and aortic valve stenosis. This evidence strongly supports the involvement of B. bissettii in Lyme disease in Europe.