Merck
B6542
Sigma-Aldrich
ブレフェルジンA
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, for molecular biology
別名:
γ,4-ジヒドロキシ-2-(6-ヒドロキシ-1-ヘプテニル)-4-シクロペンタンクロトン酸 λ-ラクトン, BFA, アスコトキシン, シアネイン, デクンビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24O4
CAS番号:
分子量:
280.36
Beilstein:
25191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
由来生物
Penicillium brefeldianum
品質水準
グレード
for molecular biology
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (HPLC and TLC)
フォーム
powder
分子量
280.36
溶解性
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI Key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ブレフェルジンは、分泌タンパク質の小胞体からゴルジ体への細胞内輸送及び移動を調節するCtBP1/BARSタンパク質のADP-リボシル化を誘導します。
化学構造:マクロライド
アプリケーション
分泌タンパク質や細胞内輸送機構の分子生物学研究に適しています。
生物化学的/生理学的作用
ゴルジ体の機能と構造を破壊するほか、スフィンゴミエリンサイクルを活性化するアクチベ-タ-です。
ブレフェルジンA(BFA)は真菌の代謝産物であり、ゴルジ体の機能と構造を破壊します。BFAはスフィンゴミエリンサイクルのアクチベ-タ-です。ヒト腫瘍細胞において、ブレフェルジンAによるアポト-シスが観察されています。
原理
ブレフェルジンは、真核細胞においてゴルジ体の破壊によりタンパク質分泌を妨げる、真菌代謝物です。タンパク質合成過程には影響を及ぼしません。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B6542-25MG:
B6542-5MG:
B6542-VAR:
B6542-25MG-PW:
B6542-5MG-PW:
B6542-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Misumi et al.
The Journal of biological chemistry, 261(24), 11398-11403 (1986-08-25)
We examined the effect of brefeldin A, an antiviral antibiotic, on protein synthesis, intracellular processing, and secretion in primary culture of rat hepatocytes. The secretion was strongly blocked by the drug at 1 microgram/ml and higher concentrations, while the protein
Marco Lepore et al.
Nature communications, 5, 3866-3866 (2014-05-17)
Mucosal-associated invariant T (MAIT) cells are abundant in humans and recognize conserved bacterial antigens derived from riboflavin precursors, presented by the non-polymorphic MHC class I-like molecule MR1. Here we show that human MAIT cells are remarkably oligoclonal in both the
Laura Jeanbart et al.
Cancer immunology research, 2(5), 436-447 (2014-05-06)
The sentinel or tumor-draining lymph node (tdLN) serves as a metastatic niche for many solid tumors and is altered via tumor-derived factors that support tumor progression and metastasis. tdLNs are often removed surgically, and therapeutic vaccines against tumor antigens are
Anniek B van der Waart et al.
Blood, 124(23), 3490-3500 (2014-10-23)
Effective T-cell therapy against cancer is dependent on the formation of long-lived, stem cell-like T cells with the ability to self-renew and differentiate into potent effector cells. Here, we investigated the in vivo existence of stem cell-like antigen-specific T cells
Emma M Haapaniemi et al.
Blood, 125(4), 639-648 (2014-10-29)
The signal transducer and activator of transcription (STAT) family of transcription factors orchestrate hematopoietic cell differentiation. Recently, mutations in STAT1, STAT5B, and STAT3 have been linked to development of immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy X-linked-like syndrome. Here, we immunologically characterized 3 patients