Merck
B2938
Sigma-Aldrich
BEPP 一塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
1H-ベンズイミダゾール-1-エタノール, 2,3-ジヒドロ-2-イミノ-α-(フェノキシメチル)-3-(フェニルメチル)- 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23N3O2 HCl
CAS番号:
分子量:
409.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OC(COc1ccccc1)CN2C(=N)N(Cc3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C23H23N3O2.ClH/c24-23-25(15-18-9-3-1-4-10-18)21-13-7-8-14-22(21)26(23)16-19(27)17-28-20-11-5-2-6-12-20;/h1-14,19,24,27H,15-17H2;1H
InChI Key
KDMXJFUGIDGZQL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BEPPは二本鎖RNA依存性プロテインキナーゼ(PKR)のアクチベーターです。二本鎖RNA依存性(dsRNA)プロテインキナーゼは広範に発現するセリンスレオニンキナーゼであり、インターフェロンγにより誘導されます。PRKはタンパク合成の阻害と抗ウイルス、抗腫瘍活性の誘発をもたらすeIF2αのリン酸化をはじめ、eIF2α、NF-κB、ATF-3、p53の活性を調節するなど複数の細胞制御に関与します。さらに、BEPPはPRKを過剰発現するヒト肺癌細胞株の増殖を阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
B2938-VAR:
B2938-25MG:
B2938-BULK:
B2938-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana-Belén Blázquez et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(1), e0009072-e0009072 (2021-01-26)
Usutu virus (USUV) is an African mosquito-borne flavivirus closely related to West Nile, Japanese encephalitis, Zika, and dengue viruses. USUV emerged in 1996 in Europe, where quickly spread across the continent causing a considerable number of bird deaths and varied