Merck
AXYPCR384M2C
PCR マイクロプレート、ABI 3730、3100およびMJサーマルサイクラー用
size 384 wells, Compatible with ABI, Full Skirt, clear, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
別名:
384 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
conical bottom clear polypropylene wells
最大容量:
50 μL
サイズ:
384 wells
有効容積:
50 μL
物質
conical bottom clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt Full skirt
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-384M2-C
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大容量
50 μL
サイズ
384 wells
有効容積
50 μL
clear
適合性
suitable for (qPCR)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)