安全性情報
AB0300
Sigma-Aldrich
Alkaline Phosphatase Blue Membrane Substrate Solution
alkaline phosphatase substrate, solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.83
製品名
Alkaline Phosphatase Blue Membrane Substrate Solution, sufficient for 400 mL working substrate
フォーム
solution
品質水準
使用法
sufficient for 400 mL working substrate
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Alkaline phosphatase, a metalloenzyme is a member of ectonucleotidases family. It is present in bile ducts, bone, intestine, placenta and tumors.
アプリケーション
Alkaline Phosphatase Blue Membrane Substrate Solution has been used:
  • to analyse direct alkaline phosphatase (AP) activity
  • to perform alkaline phosphatase assays with colorimetric system
  • to analyse direct alkaline phosphatase (AP) activity of the induced pluripotent stem cells (iPSC) line LND554SV.3
Prior to reaction with alkaline phosphatase, the BCIP® reagent is colorless to faint blue and the Nitro BT reagent is yellow. The two-component mixture develops a bluish-purple product with alkaline phosphatase in membrane-type assays. This substrate is not recommended for ELISA assays.
物理的形状
2成分キットは使用基質を400 mL調整できます。
Supplied as a two-component buffered alkaline phosphatase substrate containing bromochloroindolyl phosphate (BCIP®) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT/Thiazolyl Blue/Nitro BT)
法的情報
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Short Isoform of NF-YA Belongs to the Embryonic Stem Cell Transcription Factor Circuitry
Dolfini D, et al.
Stem Cells, 30(11), 2450-2459 (2012)
Jaundice
Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis, 255-274 (2018)
Generation of pig iPS cells: a model for cell therapy
Montserrat N, et al.
Journal of Cardiovascular Translational Research, 4(2), 121-130 (2011)
María Del Carmen Ortuño-Costela et al.
Stem cell research, 36, 101418-101418 (2019-03-22)
A mouse iPSC line, IISHDOi005-A, generated from fibroblasts obtained from a mouse C57BL/6J with an age of 1 year and a half, has been obtained. For this purpose, reprogramming factors Oct3/4, Sox2, Klf4, and c-Myc were delivered using Sendai virus.
Inhibition of alkaline phosphatase: an emerging new drug target
Al-Rashida M and Iqbal J
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 15(1), 41-51 (2015)
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.