Merck
ESG1107
Sigma-Aldrich
ESGRO®リコンビナントマウスLIFタンパク質
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^7 units/ml.
別名:
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, Murine LIF, Mouse LIF, mLIF, mLIF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質水準
アッセイ
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
10000000 units/mL
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
mouse ... LIF(16878)
詳細
ESGROマウスLIF培地サプリメントは、ロット間で一貫した性能が得られるように、活性ユニット/mLで供給されます。 ESGROサプリメントの各ロットについては、マウス多能性幹細胞の分化を高い信頼性で確実に阻害できるように、厳格な品質管理試験を実施しています。 ESGROマウスLIFサプリメントは、マウス胚性幹細胞(ES)および人工多能性幹細胞(iPS)のフィーダーベースおよびフィーダーフリー培養に使用できます。
マウス白血病抑制因子(LIF、mLIF)は、自然発生的な分化を抑制することにより、多能性マウス胚性幹細胞(ES)および人工多能性幹(iPS)細胞の自己複製および長期維持を促進します。
アプリケーション
ESGROサプリメントの用途としては、マウスES細胞の多能性表現型をin vitroで維持するための試薬としての使用などがあります。
推奨されるプロトコル:
ES細胞:D3およびMBL-1多能性ES細胞培養では、幹細胞表現型を有するES細胞を維持するために、組織培地1.0 mL当たり1000 UのESGROサプリメントが必要であることが明らかになっています。 遺伝子改変ES細胞(E3)の生殖細胞系伝達にも同様の濃度のmLIFが用いられています。
推奨濃度では、10.0 Lの組織培地に対して107ユニットのESGROサプリメントが十分量であり、 1.0 Lの組織培地に対して106ユニットのESGROが十分量です。
物理的形状
ESGROサプリメントは、安定性のための担体として1% w/vウシ血清アルブミン(BSA)を含むリン酸緩衝生理食塩水1.0 mL中の107ユニットとして液体で供給されます。
フォーマット:精製
調製ノート
ESGRO®サプリメントは、0.22ミクロン滅菌ろ過されて供給され、マイコプラズマ試験陰性であることが確認されています。
保管および安定性
ESGROサプリメントは常温で出荷されます。顧客リレーションのために保冷剤を入れることもありますが、実際には不要です。開発段階では、ESGROサプリメントを用いた広範な安定性試験を実施しています。 この製品は、濃縮状態および滅菌組織培地で希釈した状態で製造日から少なくとも18か月間は安定であり、ES細胞に対する活性が損なわれることはありません。 長期保存には、ESGROサプリメントを4°Cで保存することをお勧めします。 凍結融解は力価を低下させます。使用前にESGROサプリメントを滅菌組織培地で希釈し、便利な濃度に分注してから4°Cで保存することをお勧めします。凍結-解凍は避けてください。ES細胞培養中、製品は37°C,5% CO2インキュベーターで7日間以上安定です。
アナリシスノート
比活性:ESGRO®サプリメントはマウス胚性幹細胞(D3、MBL-1)およびマウスM1骨髄性白血病細胞の両方で評価しています(4)。標準である50ユニットは、M1コロニーの50%の分化を誘導する組織培地1.0 mL中のESGROサプリメントの濃度として定義されています(4)。 10E7ユニットは、約100 μgの純タンパク質に相当し、10 LのES細胞培地を十分に処理できます。
胚性幹細胞アッセイ:1000ユニット/mLのマウス骨髄性白血病での分化阻害、M1アッセイ:比活性 >/= 108ユニット/mg
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ESG1107:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gesa Witt et al.
Cell biology and toxicology, 37(2), 229-243 (2020-06-22)
The embryonic stem cell test (EST) represents the only validated and accepted in vitro system for the detection and classification of compounds according to their developmental and reproductive teratogenic potency. The widespread implementation of the EST, however, in particular for
Xudong Fu et al.
Science advances, 6(22), eaay5181-eaay5181 (2020-06-12)
In mouse embryonic stem cell (ESC), a small cell population displays totipotent features by expressing a set of genes that are transiently active in 2-cell-stage embryos. These 2-cell-like (2C-like) cells spontaneously transit back into the pluripotent state. We previously dissected
Isolation and characterization of neural crest-derived stem cells from dental pulp of neonatal mice.
Janebodin, Kajohnkiart, et al.
Testing, 6, e27526-e27526 (2011)
Novel hyperactive transposons for genetic modification of induced pluripotent and adult stem cells: a nonviral paradigm for coaxed differentiation.
Belay, Eyayu, et al.
Stem Cells, 28, 1760-1771 (2010)
Dynamic regulation of 5-hydroxymethylcytosine in mouse ES cells and during differentiation.
Ficz G. et al.
Nature null
資料
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.